Documentos clave
55068
Peek adapter 10-32 TO M6, .020 in. hole
Sinónimos:
Tubing Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
PEEK adapter
descripción
for chromatography applications
envase
pkg of 1 ea
Parámetros
1000 psi max. pressure (69 bar)
volumen barrido adaptador
0.30 μL
calibre diám.
0.020 in. (0.50 mm)
Adaptador
10-32 female for 1/16 in. O.D. tubing (fingertight fitting included)
M6 female
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)