Documentos clave
55023AST
Supelco
Astec® C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
706,00 €
706,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
706,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
706,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Astec® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
320 m2/g
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
110 Å pore diameter
pH operativo
3.5-6.8
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)