54103-U
Tubo de SPE Supelclean™ ENVI-Carb™ II/ PSA
bed B 500 mg (Supelclean™ PSA SPE), bed A 500 mg (Supelclean™ ENVI-Carb-II SPE), volume 6 mL, pk of 300
Sinónimos:
Carbon/PSA SPE cartidge, 6 mL
Seleccione un Tamaño
2080,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2080,00 €
Productos recomendados
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean™
composición
bed A, 500 mg (Supelclean™
ENVI-Carb-II SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean™
PSA SPE)
envase
pk of 300
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
grupo activo de la matriz
PSA phase
carbon phase
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
ion exchange
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & PSA (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
- Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
- ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
- Supelclean PSA has a strong affinity and high capacity for fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars
- Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
respiratory tract irritation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.