Documentos clave
54067-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean ENVI-Carb II/ PSA
bed B 500 mg (Supelclean PSA SPE), bed A 500 mg (Supeclean ENVI-Carb-II SPE), volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
Carbon/PSA SPE cartidge, 6 mL
Seleccione un Tamaño
30 EA
266,00 €
266,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 EA
266,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
266,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean
composición
bed A, 500 mg (Supeclean ENVI-Carb-II SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean PSA SPE)
envase
pk of 30
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
grupo activo de la matriz
PSA phase
carbon phase
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
ion exchange
reversed phase
Descripción general
Retention Mechanism: Reversed-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & PSA (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
  • ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
  • Supelclean PSA has a strong affinity and high capacity for fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars
  • Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
Información legal
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
respiratory tract irritation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
application for SPE, suitable for GC