Documentos clave
53534-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
507,00 €
507,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
507,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
507,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3.0 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
9.9% Carbon loading
Parámetros
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
columna L × D.I.
5 cm × 3.0 mm
superficie
135 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Ascentis® Express PAH is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the proven Fused-Core® particle design. The Fused-Core® particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The unendcapped trifunctional C18 stationary phase of Ascentis® Express PAH provides a stable, reversed-phase packing that can be used for analysis of acids, bases, and zwitterionic compounds, but has been specifically designed for the separation of polycyclic aromatic hydrocarbons.
Nota de análisis
The target analytes include polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), acids, bases, and zwitterionic compounds.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)