52997-U
Supel™ Swift HLB DPX Tip
Hamilton, Tip volume 1 mL, box of 96 tips, bed weight 20 mg
Sinónimos:
Supel™ Swift HLB DPX SPE
Seleccione un Tamaño
248,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
248,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Supel™ Swift HLB DPX Tip Hamilton®, weight 20 mg (bed), volume 1 mL, box of 96 tips
envase
box of 96 tips
Nivel de calidad
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
425-500 m2/g
volumen
1 mL
peso
20 mg (bed)
grupo activo de la matriz
Polymeric HLB phase
tamaño de partícula
40-75 μm (>90%)
tamaño de poro
0.70-0.80 mL/g pore volume
80-210 Å pore size
compatibilidad
(MS-friendly)
for use with Hamilton
Descripción general
Aplicación
- Clinical
- Bioanalysis
- Pharmaceutical
- Food & Bev
- Environmental
Características y beneficios
- Hydrophilic Modified Styrene Resin - extract and recover a broad range of analytes using a single sorbent (polar to nonpolar, acidic to basic)
- Greater Capacity - allows for smaller bed weights, lower elution volumes, and time savings in sample processing
- Resistant to Over-Drying - robust methodology, lower variability
- Stringent Production & QC Standards - greater product consistency for improved accuracy and precision over all SPE formats
Nota de análisis
- Sample Volume: <300 µL (Bed Weight: 3 mg or 5 mg)
- Sample Volume: <600 µL (Bed Weight: 10 mg)
- Sample Volume: <800 µL (Bed Weight: 20 mg)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?