Documentos clave
52807-U
Supelco
Nano Tight Union, ZDV, with 0.007in Thru-Hole
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)