Merck
52052
Supelco
Trimethylolpropane trimethacrylate
analytical standard, contains 0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
TMPTMA
Seleccione un Tamaño
1 ML
73,70 €
73,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
73,70 €
About This Item
Fórmula lineal:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]3CC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
338.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
73,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.470-1.474
n20/D 1.472 (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
Clave InChI
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)