Documentos clave
51391-U
Supelco
EXP® Titanium Hybrid Ferrule
size 1/16 in.
Sinónimos:
High Pressure Sealing Ferrule
Seleccione un Tamaño
10 EA
411,00 €
411,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
411,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
411,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pack of 10
tamaño
1/16 in.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)