Saltar a
07481
Adipoyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H23NO6 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
289.32 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Para consultas sobre este producto 07481, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)