Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
51183-U
OPTI-GUARD® C18 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
Seleccione un Tamaño
511,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
511,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, C18, biocompatible, pkg of 5 ea
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Opti-Guard®
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
40 μm
técnica de separación
reversed phase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the pore size and particle size of the material in Opti-Guard® HPLC Guard Columns?
1 respuesta-
The pore size is 100 Angstroms and the particle size is 40μm for the Opti-Guard® HPLC Guard Columns.
¿Le ha resultado útil?