Documentos clave
51177-U
OPTI-GUARD® C18 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
Sinónimos:
High-Performance Guard Column
Seleccione un Tamaño
5 EA
439,00 €
439,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
439,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
439,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, C18 (violet label), pkg of 5 ea
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Opti-Guard®
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
40 μm
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
OPTI-GUARD® sets the standard for low-impact, easy to use pre-column protection. Designed for use with analytical (4.6 mm, 3.0 mm I.D.) and narrow bore (2.1 mm, 1.0 mm) columns, the patented floating stem design automatically adjusts to any manufactures tube stop depth for a zero-dead volume connection every time. The OPTI-GUARD® 1 mm requires no special connecting hardware or tools for installation.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
OPTI-GUARD is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What is the pore size and particle size of the material in Opti-Guard® HPLC Guard Columns?
    1 respuesta
    1. The pore size is 100 Angstroms and the particle size is 40μm for the Opti-Guard® HPLC Guard Columns.
      ¿Le ha resultado útil?