Documentos clave
51168-U
OPTI-SOLV® Mini, Micro, and Nano Filter
mini filter, 0.5μm, pkg of 5 ea
Seleccione un Tamaño
5 EA
354,00 €
354,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
354,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
354,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 5 ea
Descripción general
The OPTI-SOLV® Mini Filter provides low-impact filtering in a package no longer that a finger tight fitting. Use them to prolong the life of your analytical colum, or before your mass spectrometer as a last line of defense against debris.
The OPTI-SOLV® Micro Filter is based on the same design as the Mini Filter and cuts the internal volume to less that 200 nL. It retains the Mini Filter′s ease of use and functionality. The OPTI-SOLV® Micro Filter features a zero-dead volume connection utilizing Optimize Technologies® patented floating stem technology.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
OPTI-SOLV is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Optimize Technologies is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)