Documentos clave
502839
Stainless Steel Tubing Kits
O.D. × I.D. 1/16 in. × 0.005 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
110,60 €
110,60 €
Precio de catálogo158,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
110,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
110,60 €
Precio de catálogo158,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel
D.E. × D.I.
1/16 in. × 0.005 in.
Descripción general
Con longitudes listas para usar: cada kit contiene 10 unidades de 5 cm y 10 unidades de 10 cm de tubería de 1/16 in..
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)