Documentos clave
502626
Manguitos para tubos Upchurch Microtight®
I.D. 0.015 in. (380 μm), green
Seleccione un Tamaño
10 PKG
31,70 €
31,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 PKG
31,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
31,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
green
envase
pkg of 10 ea
D.I.
0.015 in. (380 μm)
Descripción general
Mangas para tubería Microtight- Use estas mangas PEEK con todas las conexiones Microtight para conectar tubería capilar. Todas son de 0.025 in.DE; por lo general seleccione un DI entre 0.002 in.-0.003 in. mayor que el DE de la tubería capilar, Envase de 10.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)