Documentos clave
51272-U
MicroTight Adapters
PEEK, for use with (1/16" to 1/32" tubing)
Seleccione un Tamaño
1 EA
54,40 €
54,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
54,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
54,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PEEK
compatibilidad
for use with (1/16" to 1/32" tubing)
Descripción general
These adapters will help create a true zero dead volume (ZDV) connection between 1/16" I.D. tubing and capillary tubing. MicroTight Adapters allow connection of 1/16" O.D. tubing directly to 1/32" O.D. and 360 μm tubing.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)