Documentos clave
48458
Supelco
Pesticides Matrix Spike Mix
in methanol (varied), PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Características
standard type matrix spike
envase
ampule of 1 mL
concentración
in methanol (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Aldrin 100 μg/mL
    4,4′-DDT 400 μg/mL
    Dieldrin 400 μg/mL
    Endrin 400 μg/mL
    Heptachlor 100 μg/mL
    Lindane 100 μg/mL
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)