Documentos
BCR288B
Lead with added impurities (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
formato
matrix material
Descripción general
Certified for the mass fractions of As, Bi, Cd, Cu, Se, Te, Tl and Zn.
Nota de análisis
For more information please see:
BCR288B
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente