Merck
47861
Supelco
Riboflavina (B2)
analytical standard
Sinónimos:
(−)-Riboflavina, Lactoflavina, Vitamina B2, Vitamina G
Seleccione un Tamaño
1000 MG
42,90 €
42,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 MG
42,90 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
376.36
Beilstein:
97825
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de la sustancia en PubChem:
Número E:
E101
42,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type water soluble vitamin
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Clave InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Descripción general
La riboflavina (B2) es una vitamina, que constituye un componente vital para la producción de energía mitocondrial.[1] Puede utilizarse en el tratamiento de la disfunción mitocondrial y también para el tratamiento profiláctico de la migraña en adultos.[1] Forma parte de las coenzimas mononucleótido de flavina (FMN) y dinucleótido de flavina y adenina (FAD), que participan en una serie de reacciones de oxidación y reducción.[2]
Aplicación
Consulte el Certificado de análisis del producto para más información sobre una técnica adecuada para el equipo. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
La riboflavina (B2) puede utilizarse como patrón analítico de referencia para la cuantificación del analito en productos nutracéuticos[3] y productos alimenticios[4] utilizando la técnica de cromatografía de líquidos de alto rendimiento.[3][4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The use of nutraceutics in children`s and adolescent?s headache
Sangermani.R and Boncimino.A
Neurological Sciences, 38(1), 121-124 (2017)
Norman.AR
Norman.AR
Diagnosis of Aging Skin Diseases (2008)
Determination of seven water-soluble vitamins in tarhana, a traditional Turkish cereal food, by high-performance liquid chromatography
Ekinci R and Kadakal C
Acta Chromatographica , 15, 289-289 (2005)
Quantitative simultaneous estimation of water-soluble vitamins, Riboflavin, Pyridoxine, Cyanocobalamin and Folic Acid in neutraceutical products by HPLC
Perveen S, et al.
The Open Analytical Chemistry Journal, 3, 1-5 (2009)
Nacim Bouheraoua et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(11), 7601-7609 (2014-10-30)
We compared the efficacy and early morphological changes in the cornea following conventional (C-CXL), transepithelial by iontophoresis (I-CXL), and accelerated (A-CXL) collagen cross-linking in keratoconus. A total of 45 eyes of 45 patients with progressive keratoconus who underwent corneal collagen
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?