442666-U
N-Butyl acetate
analytical standard
Sinónimos:
Butyl acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
4 (vs air)
presión de vapor
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
790 °F
lim. expl.
7.6 %
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.394 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?