442521
Chloropicrin
analytical standard
Sinónimos:
Trichloronitromethane
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
densidad
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
Clave InChI
LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Sigma-Aldrich offers chloropicrin for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analysis.
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?