442506
Carbazole
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
presión de vapor
400 mmHg ( 323 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Clave InChI
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- e-cigarette aerosols by thermal desorption-gas chromatography-flame ionization detection-time of flight mass spectrometry (TD-GC-FID-TOFMS).[1]
- Organic gunshot residue samples[2] and in unfractionated coal tar samples[3] by TD-GC-MS working in selected ion monitoring (SIM) mode
- Soil samples affected by tire fires by comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC x GC)coupled to TOFMS operating on electron impact (EI) ionization mode.[4]
- Sediment extracts by high performance liquid chromatography in conjunction with diode array detection (HPLC-DAD) and GC-MS in SIM mode.[5]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
428.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
220.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?