Saltar a
8.14733
Magnesium chloride
anhydrous for synthesis
Sinónimos:
Magnesium chloride, Magnesium dichloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
49,40 €
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
129,00 €
20 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
878,00 €
50 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1640,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Mg
Número CAS:
Peso molecular:
95.21
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-094-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
solid
Solubility:
542 g/L
49,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
synthesis grade
form
solid
potency
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
≥7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1412 °C/1013 hPa
mp
712 °C
solubility
542 g/L
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium chloride (MgCl2) can be used as:
  • An additive in the synthesis of aragonite precipitated calcium carbonate (PCC) to control the polymorphism and morphological structure of PCC.
  • An ammonia-selective absorbent to enhance the synthesis of ammonia by Haber−Bosch process.
  • A precursor salt to synthesize magnesium β-ketoesterate complexes by reacting with proligand and anhydrous triethylamine in dry DMF.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
449172449164M4880
form
solid
form
-
form
-
form
powder
solubility
542 g/L
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
density
2.32 g/cm3 at 20 °C
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
≥7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?