Merck
442315
Supelco
2,4-Dimethylaniline
analytical standard
Sinónimos:
1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Xylidine, 4-Amino-m-xylene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Beilstein:
636243
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
densidad de vapor
4.2 (vs air)
presión de vapor
0.16 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
860 °F
lim. expl.
7 %
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−14.3 °C (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,4-Dimethylaniline is a dark brown colored liquid, which is obtained as a final degradation product of amitraz, a formamide acaricide.[1][2] It is an environmentally stable compound, which is found to be oncogenic, mutagenic and genotoxic in nature.[2]
Aplicación
2,4-Dimethylaniline can undergo oxidative degradation, to form a series of hydroxylated aromatic amines, in the presence of ultraviolet-visible light or hydrogen peroxide.[3]
2,4-Dimethylaniline may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in beeswax, honey, and environmental samples by various chromatography techniques.[4][5][6][7]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Solid phase microextraction and gas chromatography with ion trap detector (GC-ITD) analysis of amitraz residues in beeswax after hydrolysis to 2, 4-dimethylaniline
Lenicek J, et al.
Analytica Chimica Acta, 571(1), 40-44 (2006)
Extraction and clean-up methods for the determination of amitraz total residues in beeswax by gas chromatography with electron capture detection
Jimenez JJ, et al.
Analytica Chimica Acta, 524(1-2), 271-278 (2004)
Headspace solvent microextraction-gas chromatographic thermionic specific detector determination of amitraz in honey after hydrolysis to 2, 4-dimethylaniline
Shamsipur M, et al.
Journal of food composition and analysis, 21(3), 264-270 (2008)
Voltammetric analysis of the acaricide amitraz and its degradant, 2, 4-dimethylaniline
Brimecombe.R and Limson.J
Talanta, 71, 1298-1303 (2007)
New evidence against hydroxyl radicals as reactive intermediates in the thermal and photochemically enhanced Fenton reactions
Bossmann.HS, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 102, 5542-5550 (1998)