Merck
36826
Supelco
Pyraflufen-ethyl
reference material
Sinónimos:
Ethyl [2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy]acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13Cl2F3N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
413.18
Beilstein:
11519423
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)COc1cc(c(F)cc1Cl)-c2nn(C)c(OC(F)F)c2Cl
InChI
1S/C15H13Cl2F3N2O4/c1-3-24-11(23)6-25-10-4-7(9(18)5-8(10)16)13-12(17)14(22(2)21-13)26-15(19)20/h4-5,15H,3,6H2,1-2H3
Clave InChI
APTZNLHMIGJTEW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)