30273-U
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
2L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Sinónimos:
Tedlar® Gas Sampling Bag
Seleccione un Tamaño
213,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
213,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Bolsa de muestreo de gases Tedlar®,
Materiales
Tedlar® PVDF film
Nivel de calidad
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
descripción
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
envase
pkg of 10 bags
técnicas
whole air sampling: suitable
volumen máximo × An × L
2 L × 9 in. × 11 in.
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Información legal
dispositivo de muestreo del aire
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)