Documentos clave
29458-U
Supelco
Tapones de goma Termoverde LB-2 de repuesto para válvula SCV
pkg of 10 ea
Sinónimos:
Tapones de goma Thermogreen® LB-2, discos sólidos
Seleccione un Tamaño
10 EA
30,70 €
30,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
30,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
30,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 10 ea
técnicas
whole air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
configured for gas sampling bags with Screw Cap Valve (SCV)
Descripción general
An improved version over the original Thermogreen LB-1 septa.
  • Extremely low bleed over a wide range of inlet temperatures (100 °C to 350 °C)
  • Already conditioned, ready to use
  • Easier needle penetration and high puncture tolerance (ideal for autosamplers)
  • Rubber formulation exclusive to Supelco
Información legal
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)