Documentos clave
29614-U
Hamilton® CTC LC syringes
1710, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
blunt tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
22s ga
Características
point style 3
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 203566
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
100 μL
Descripción general
Hamilton® CTC LC syringes is a gas tight syringe, which features a cemented needle with a blunt tip.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)