Merck
20803
Agujas Hamilton® para jeringas LT y TLL
Metal Hub (N), needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Seleccione un Tamaño
6 EA
147,00 €
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
147,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamaño de la aguja
22 ga (cone tip, side-port)
Características
Metal Hub (N)
cone tip, side port
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 90222
aguja L
51 mm (2 in.)
compatibilidad
for use with Hamilton LT and TLL
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)