Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
28888-U
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
ASTM® D6526
Parámetros
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
313
df
0.26 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
tipo de columna
capillary highly polar
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
Are all the SLB Ionic Liquid Capillary Columns GC-MS compatible?
1 respuesta-
SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 and SLB-IL111 Ionic Liquid Capillary Columns are all GC-MS compatible.
¿Le ha resultado útil?