Merck
28340-U
Supelco
SLB®-PAHms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.54
Materiales
fused silica
fabricante / nombre comercial
SLB®
Parámetros
25-350 °C temperature (isothermal)
25-360 °C temperature (programmed)
Valor Beta
250
df
0.25 μm
técnicas
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
tipo de columna
capillary polar
Descripción general
Application: This special purpose and specially tested capillary GC column is designed for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). It incorporates a high phenyl content polysiloxane stationary phase. Each column is individually tested to ensure resolution of several key sets (triphenylene/chrysene, and benzo[b]fluoranthene/benzo[k]fluoranthene/benzo[j]fluoranthene). The low bleed characteristics, inertness, and durable nature make it a great column anywhere a low bleed polar column is required.
USP Code: None
Phase: Bonded; Proprietary
Temp. Limits: ambient to 350 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Study demonstrates SPME of BPA from an energy drink using an overcoated PDMS/DVB fiber, followed by GC/MS/MS analysis.
Protocolos
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.