Documentos clave
HS120117
Nitrogen-free weighing papers
W × L 4 × 4 in.
Seleccione un Tamaño
500 EACH
57,10 €
57,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EACH
57,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
57,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS120117
An × L
4 × 4 in.
color
white
Descripción general
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)