Documentos clave
28158-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 240 V AC, units charged: 1
Sinónimos:
240V SINGLE UNIT OMEGA CHARGE
Seleccione un Tamaño
1 EA
175,00 €
175,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
175,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
175,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Calidad
Aprobado por la CE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.