Documentos clave
28148-U
Supelco
Filter Frit for MSA Sampling Pump
Seleccione un Tamaño
1 EA
15,20 €
15,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
15,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
15,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
industrial hygiene
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)