Documentos clave
27155
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Seleccione un Tamaño
100 PKG
112,00 €
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 PKG
112,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
white tan PTFE/silicone
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diám. × grosor
13 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Aplicación
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3 , 674-685 (2009)