Documentos clave
27369-U
Supelco
Septa, white PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread, pkg of 1000 ea
Seleccione un Tamaño
1000 EA
391,00 €
391,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
391,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
391,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
white PTFE/silicone
envase
pkg of 1000 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diám. × grosor
11 mm × 0.075 in.
compatibilidad
for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)