Documentos clave
27122-U
Supelco
Septum, PTFE/Silicone/PTFE
red PTFE/silicone/red PTFE, septum diam. × thickness 11 mm × 0.040 in., for use with 4mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
red PTFE/silicone/red PTFE
descripción
septum type: double-faced PTFE/silicone
envase
pkg of 100 ea
pkg of 100 pkg
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
membrana de goma diám. × grosor
11 mm × 0.040 in.
compatibilidad
for use with 4mL vial
for use with screw cap, 13-425
Descripción general
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, PTFE/silicone/PTFE (septum diam. × thickness 11 mm × 0.040 in.) are sized to fit 4 mL screw cap vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)