Documentos clave
24635
Supelco
Battery for Field Sampling Pump
for use with Model 1060
Sinónimos:
Battery for Field Sampling Pump
Seleccione un Tamaño
1 EA
73,20 €
73,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
73,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
73,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
técnicas
whole air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Model 1060
Descripción general
Battery for Vacuum Sampling Pump are accessories for field sampling pumps. It is a DC battery employed with a 1-liter vacuum bag sampler.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)