Documentos clave
24401
SGE Microvolume Syringe
0.5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
145,00 €
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
145,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
Plunger-in-needle syringe
Características
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 000310
aguja L × D.E.
70 mm × 0.63 mm
volumen
0.5 μL
Descripción general
Eine kleine Probe von 0,1 μL bleibt in der Nadel.
Aplicación
SGE microvolume syringe may be used in the analysis of short-chain free fatty acids in Swiss Cheese using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) method.[1] It may also be used in analysing halogenated volatile contaminants in beverages and food products using solid-phase microextraction followed by headspace gas chromatographic technique.[2]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Application of Fourier transform infrared spectroscopy for monitoring short-chain free fatty acids in Swiss cheese.
Koca, N., et al.
Journal of Dairy Science, 90.8, 3596-3603 (2007)
Application of solid-phase microextraction to the headspace gas chromatographic analysis of halogenated volatiles in selected foods.
Page, B. Denis, and Gladys Lacroix
Journal of Chromatography A, 684.1, 199-211 (1993)