Merck
23862-U
Supelco
Férula de columna cargada Supeltex M-1, D.E. columna 1/16 pulgadas
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 200 ×  ea
Sinónimos:
GC column ferrule 1/16 in. (200 pk)
Seleccione un Tamaño
700 EA
730,00 €
730,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
700 EA
730,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
730,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 200 ×  ea
D.I.
1/16 in.
compatibilidad
1/16 in. O.D. Column
Categorías relacionadas
Descripción general
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Aplicación
Supeltex M-1 Ferrule maybe used for making connection between GC sample lines and the tube during solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.[1]
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)