23480-U
Férula capilar CapSeal Bullet, de uso general
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 12 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 12 ea
D.I.
0.4 mm
compatibilidad
0.10-0.25 mm Column I.D.
Descripción general
Characteristics: Seals at 1/8 turn past finger tight. Reusable. A special end taper reduces graphite extrusion into fitting.
Material Composition: graphite in an aluminum base
Maximum Temperature: 450 °C
Información legal
configurado para
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)