Merck
22689
Port Connector
Swagelok® 201-PC, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
Seleccione un Tamaño
2 EA
48,60 €
48,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
48,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
48,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 201-PC
Adaptador
1/8 in. Swagelok
Aplicación
Swagelok® port connector with two Swagelok® end caps may be used in construction of the reactors used in experimental studies investigating alkylarene pyrolysis coupled with mechanistic modeling.[1]
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reactions of polycyclic alkylaromatics. 4. Hydrogenolysis mechanisms in 1-alkylpyrene pyrolysis
Smith, C. Michael, and Phillip E. Savage
Energy and Fuels, 6, 195-202 (1992)