Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
2 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 30,00 € 22,50 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
22,50 €
Precio de catálogo30,00 €Ahorre 25 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
brass
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in.
General description
Nut and ferrules included.
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic.
Application
Brass Swagelok® union maybe used in determination of n-butylated trialkyllead compounds by gas chromatography with microwave plasma emission detection.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description SWAGELOK® 200-6, brass, 1/8 in. | description SWAGELOK® 400-6, stainless steel, 1/4 in. | description SWAGELOK® 400-6, brass, 1/4 in. | description SWAGELOK® 810-6, stainless steel, 1/2 in. |
| packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 2 ea | packaging pkg of 1 ea |
| material brass | material stainless steel | material brass | material stainless steel |
| fitting 1/8 in. | fitting 1/4 in. | fitting 1/4 in. | fitting 1/2 in. |
| manufacturer/tradename SWAGELOK® 200-6 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-6 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-6 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 810-6 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Union
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?