Documentos clave
22298-U
Needle for Precision Sampling Syringe
volume 25-10000 μL, for use with VICI Series A-2, C, D, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.0 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Sinónimos:
REPLACEMENT TAPER NEEDLEA-2, C, D PK3
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
descripción
A-2, C, D
Características
point style Beveled point, open end (25-100 μL)
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 943050
aguja L × D.E. × D.I.
2.0 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
volumen
25-10000 μL
compatibilidad
for use with VICI Series A-2, C, D
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)