20926
Válvula de dos vías con cuerpo de PTFE
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
Seleccione un Tamaño
112,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
112,00 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE valve body
Características
positions 2
compatibilidad
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
Descripción general
Fluid path is made entirely of PTFE to ensure inertness. Can be autoclaved for applications requiring sterility. 100psig maximum pressure. Fits Hamilton PTFE Luer lock (TLL) and other Luer lock syringes.
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)