Documentos clave
21031
Supelco
Filter Cartridge Assembly
Seleccione un Tamaño
1 EA
97,90 €
97,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
97,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
97,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Agency
EPA IP-8,TO-10A
envase
pkg of 1 ea
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Filter Cartridge Assembly includes 1 O-ring (a), 1 filter cartridge body (b), 1 stainless steel screen (c), 1 quartz filter (d), 1 filter ring (e), 1 cartridge screw cap (f), and 2 end caps.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)