20392
Pressure Gauge Kit
About This Item
Productos recomendados
Parámetros
0-100 psi pressure range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Descripción general
- 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge (0-100 psi)
- NPT to Swagelok adapter
- 1/8 in. tee
- 18 in. (1/2 m) of 1/8 in. copper line
- assembly and installation instructions
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)