Merck
20488
Supelco
Cleaned Copper Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Sinónimos:
PRECLEANED COPPER TUBING 1/8IN, 50FT COIL
Seleccione un Tamaño
1 EA
108,00 €
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
108,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115720
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
copper tubing (GC plumbing quality)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
tuberías L × D.E. × D.I.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Descripción general
Erfüllt die Spezifikationen der ASTM B-280, zusätzliche Reinigungsschritte durch Supelco durchgeführt.
(ASTM ist die American Society for Testing and Materials.)
Aplicación
Copper tubing maybe used in the study of paramagnetic resonance spectra of free radicals in liquids like hydrogen peroxide and alcohols.[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Paramagnetic resonance study of liquids during photolysis: Hydrogen peroxide and alcohols.
Livingston R and Zeldes H.
J. Chem. Phys. , 44 (3), 1245-1259 (1996)