20042
TBC on Charcoal Tube
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinónimos:
TBC on Charcoal Tube
Seleccione un Tamaño
195,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
195,00 €
Productos recomendados
Materiales
W,W,W separators
Agency
OSHA 56
Línea del producto
ORBO™
composición
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 351
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matriz
4-tert-butyl catechol on charcoal
charcoal
grupo activo de la matriz
4-tert-butylcatechol
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Categorías relacionadas
Descripción general
- ORBO™ 351 4-TBC on Activated Coconut Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)