Documentos
20044
Supelco
ORBO 353 HBr en carbón de petróleo (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiales
W,W,W separators
Agency
NIOSH 1614
OSHA 50,97
Línea del producto
ORBO
composición
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO 353
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
matriz
HBr on petroleum charcoal
tamaño de partícula
20-40 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
  • ORBO 353 HBr on Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Información legal
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente